Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, malla de 60, 70 a 150
30.70€ - 947.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 60 Å |
---|---|
Envase | Frasco |
pH | Desde 6,5 hasta 7,5 |
Tipo | Gel de sílice |
Material | Sílice |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Cantidad | Área de la superficie (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Cantidad | Área de la superficie (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11395487
|
Thermo Scientific Chemicals
042723.30 |
Malla -70/200 | 250 g | De 470 a 570 m2/g |
80.70€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11305497
|
Thermo Scientific Chemicals
042723.A1 |
Malla 70/150 | 1 kg | De 500 a 600 m2/g |
229.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11315497
|
Thermo Scientific Chemicals
042723.18 |
Malla -70/200 | 50 g | De 470 a 570 m2/g |
30.70€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11385487
|
Thermo Scientific Chemicals
042723.A7 |
Malla -70/200 | 5 kg | De 470 a 570 m2/g |
947.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Classic column chromatography with no applied pressure (gravity pulled)Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
60 Å | |
Desde 6,5 hasta 7,5 | |
Sílice |
Frasco | |
Gel de sílice |