Learn More
Gel de sílice, malla 60 a 200, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adecuado para cromatografía de columnas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silica Gel |
Material | Silica Gel |
Cantidad | 500 g |
Tamaño de malla | 60 to 200 Mesh |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
Grado | Reactivo BAKER ANALYZED™ |