Learn More
Gel de sílice, malla de 80 a 200, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15558124
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Adecuado para cromatografía de columnas y la ampliación de procedimientos de TLC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica Gel
CAS 63231-67-4
Material Silica Gel
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H2O3Si
Tamaño de malla 80 to 200 Mesh
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Clave InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Si](=O)O
Nombre IUPAC dihidroxi(oxo)silano
Peso molecular (g/mol) 78.098
PubChem CID 14768
Gravedad específica 1L = 2.10kg
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™