Learn More
Gel de sílice, para cromatografía, 0,035-0,070 mm, 90 A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732661
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Nombre de nota For chromatography, 0.035-0.070mm, 90Å
Material Silica Gel
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Nombre del producto
  • Silica gel