Learn More
Gel de sílice, para cromatografía, 0,075-0,250 mm, 150 A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646994 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 KG
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7631-86-9
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silica gel
Color Blanco
Nombre de nota For column chromatography
Forma física Polvo granular muy fino
Envase Tambor de plástico
Tamaño de partículas Nominal particle size: >60 mesh: <7.5%, <200 mesh: <10.0%
Área superficial específica 275 to 375 m2/g (BET)
Cantidad 5 kg
Índice Merck 15, 8632
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC silanodiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Silica gel
RUO – Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.