Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice, para cromatografía en columna, ultra puro, 40-60 μ, 40 A
CAS: 7631-86-9
Marca: Thermo Scientific Chemicals 360035000
208.08 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad | 500 g |
---|
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de columnas
7631-86-9 |
Especificaciones
40-60 μm | |
Frasco de plástico | |
Gel de sílice | |
Cromatografía de columnas |
40 Å | |
500 g | |
Gel de sílice | |
7631-86-9 |
Seguridad y manipulación
- Silica gel