Learn More
Bolsas de secado Rubin de gel de sílice, Honeywell Fluka™
Con función de indicador, 1/3 TE, bolsa con ∼10 g, cristalino
Marca: Honeywell-Fluka 72811-1KG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Silica gel Rubin drying bags | |
Rojo | |
9 | |
2g/cm3 | |
1 kg | |
Frasco de polietileno |
2230°C | |
1600°C | |
112926-00-8 | |
Silica Gel | |
NONH for all modes of transport | |
Slightly soluble in water |