Learn More
Macherey-Nagel™ Capa de sílice especial de tenside SIL G-25 para la separación de surfactante
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
Separate surfactants by TLC (Thin-Layer Chromatography). SIL G-25 Tenside Special Silica Layers for Separation of Surfactant come avallable as glass plates.
- Sílice G impregnada con sulfato de amonio
- Disponibles como placas de vidrio sin indicador fluorescente
- Recomendado para la separación de detergentes, alquenosulfonatos, poliglicoles, etc.
Especificaciones
Especificaciones
Material | Sílice |
Cantidad | 25/Paq. |
Tipo | Placa de vidrio |
Grosor (métrico) | 0,25 mm |
Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |