Learn More
Carburo de silicio, fase alfa, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Área de la superficie 9-11 m2/g
74.67€ - 641.19€
CAS | 409-21-2 |
---|---|
Fórmula molecular | CSi |
Peso molecular (g/mol) | 40.10 |
Número MDL | MFCD00049531 |
Clave InChI | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide |
PubChem CID | 9863 |
ChEBI | CHEBI:29390 |
SMILES | [C-]#[Si+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11379297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040155.22 |
100 g |
74.67€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11399297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040155.36 |
500 g |
205.02€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11389297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040155.A3 |
2 kg |
641.19€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
409-21-2 | |
40.10 | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
9863 | |
[C-]#[Si+] |
CSi | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
CHEBI:29390 |
Especificaciones
Silicon carbide | |
alpha-phase | |
Negro a gris | |
99.8% (metals basis) | |
MFCD00049531 | |
Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron. | |
[C-]#[Si+] | |
40.10 | |
CHEBI:29390 | |
Odorless |
2700°C | |
409-21-2 | |
Polvo de 2 micrómetros, superficie 9-11 m | |
CSi | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
metanidilidesilanilio | |
9863 | |
40.1 |
Seguridad y manipulación
H351-H315-H319-H335:Susceptible de provocar cáncer.Provoca irritación cutánea.Provoca irritación ocular grave.Puede irritar las vías respiratorias.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes