Learn More
Polvo de carburo de silicio, grueso, grano 46, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021933
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Silicon carbide is used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely used in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carburo de silicio se utiliza en abrasivos, en pulido y rectificado. Se utiliza muy a menudo en aplicaciones que requieren alta resistencia, como frenos de automóvil, embragues de coche y placas cerámicas de chalecos antibalas. Las aplicaciones electrónicas del carburo de silicio tienen lugar en forma de diodos emisores de luz y sensores. Se utiliza para la producción de plantas fértiles de maíz transgénico. Desempeña un papel importante en el comportamiento del tratamiento de grietas.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio fundido, hidróxido de potasio y en hierro fundido.
Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 409-21-2
Fórmula molecular CSi
Peso molecular (g/mol) 40.10
Número MDL MFCD00049531
Clave InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon carbide powder
Nombre de nota coarse, 46 grit
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron.
Nombre IUPAC methanidylidynesilylium
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.1
Olor Odorless
Densidad 3.16