Learn More
Objetivo de pulverización de carburo de silicio, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,5 % (base metálica sin B), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silicon carbide sputtering target |
Nombre de nota | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
Cantidad | 1 Ea. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin B) |
Número MDL | MFCD00049531 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40.1 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |