Learn More
Bigotes de carburo de silicio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349037
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Abrasivo para pulido/esmerilado
Used in abrasives, polishing, grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are the light-emitting diodes and sensors. It is utilitarian for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic, compositely play an important role in crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 409-21-2
Fórmula molecular CSi
Peso molecular (g/mol) 40.10
Número MDL MFCD00049531
Clave InChI HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
Nombre IUPAC methanidylidynesilylium
SMILES [C-]#[Si+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon carbide whiskers
Punto de fusión 2700°C
Color Negro a gris
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in molten alkalis (NaOH,KOH) and molten iron. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.1
Olor Odorless
Densidad 3.2 g/cm3 at 20°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon carbide whiskers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silicon Carbide (Fibrous, Whiskers)