Learn More
Silicon Dioxide, calcined, crude, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silicon Dioxide |
Cantidad | 2.5 kg |
Fórmula lineal | SiO2 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.08g/mol |