Learn More
Silicon Dioxide, calcined, crude, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15681680 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
for cleaning of platinum crucibles, calcined, crude
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon Dioxide
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal SiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol