Learn More
Silicon Dioxide, calcined, crude, Honeywell Fluka™
for cleaning of platinum crucibles, calcined, crude
83.55€ - 407.47€
CAS | 14808-60-7 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Si |
Peso molecular (g/mol) | 60.08 |
Número MDL | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
Clave InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
Nombre IUPAC | dioxosilano |
SMILES | O=[Si]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15671680
|
Honeywell-Fluka
18648-2.5KG |
2.5 kg |
83.55€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15691680
|
Honeywell-Fluka
18648-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg |
407.47€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15681680
|
Honeywell-Fluka
18648-50KG |
50 kg |
211.17€
50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
14808-60-7 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
dioxosilano |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Especificaciones
Silicon Dioxide | |
O2Si | |
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 |
14808-60-7 | |
SiO2 | |
NONH for all modes of transport | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilano | |
24261 | |
60.08g/mol |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 238-878-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VV7330000.