Learn More
Dióxido de silicona, purum p.a., purificada con ácido, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072279 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
Purum p.a., purificado con ácido
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60676-86-0
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.083
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon dioxide
Cantidad 500 g
Fórmula lineal SiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08g/mol
Densidad 2.6g/mL at 25°C