Learn More
Óxido de silicio(II), grado óptico, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463770
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10097-28-6
Fórmula molecular OSi
Peso molecular (g/mol) 44.084
Número MDL MFCD00151536
Clave InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nombre IUPAC oxonioilidinesilanida
SMILES [O+]#[Si-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1880°C
Nombre del producto químico o material Silicon(II) oxide
Punto de fusión >1702°C
Color Negro
Forma física Polvo de malla - 325 (normalmente 10 micrómetros o menos)
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.09
Grado Sistema óptico
Olor Odorless
Densidad 2.13