Learn More
Cloruro de silicio(IV), +99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10606412
Cloruro de silicio(IV), +99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606412
500 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10606412
Marca: Thermo Scientific Acros 201165000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-04-7
Fórmula molecular Cl4Si
Peso molecular (g/mol) 169.89
Número MDL MFCD00011229
Clave InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 24816
Nombre IUPAC tetraclorosilano
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 58.0°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) chloride
Punto de fusión -70.0°C
Nombre de nota 99.8+%
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+%
Fórmula lineal SiCl4
Fieser 10,347; 11,466; 16,317
Índice Merck 15, 8639
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with benzene, ether, chloroform,, petroleum ether, carbon tetrachloride,, tin tetrachloride, sulfur, mono- and dichlorides, decomposes by alcohol with evolution of hydrogen, chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.413
Gravedad específica 1.48
Densidad 1.4800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460996 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number201165000,201160500
Número de loteA0472744 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number201165000,201160500
Número de loteA0472745 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number201165000,201160500
Número de loteA0472746 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number201165000,201160500
Número de loteA0472747 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number201165000,201160500
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de silicio(IV), +99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >