Learn More
Cloruro de silicio(IV), +99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751994
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-04-7
Fórmula molecular Cl4Si
Peso molecular (g/mol) 169.89
Número MDL MFCD00011229
Clave InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
Nombre IUPAC tetraclorosilano
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 58.0°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) chloride
Punto de fusión -70.0°C
Nombre de nota 99.8+%
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+%
Fórmula lineal SiCl4
Fieser 10,347; 11,466; 16,317
Índice Merck 15, 8639
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with benzene,ether,chloroform,,petroleum ether,carbon tetrachloride,,tin tetrachloride,sulfur,mono- and dichlorides,decomposes by alcohol with evolution of hydrogen,chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.413
Gravedad específica 1.48
Densidad 1.4800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.