Learn More
Cloruro de silicio(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364799
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
1 L
3 x 1 L
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Silicon(IV) chloride is used as an intermediate in the manufacture of polysilicon. It is also used in the semiconductors industry, photovoltaic cells and in the production of optical fibers. Its derivatives like trichlorosilane and silane are used in the Siemens process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-04-7
Fórmula molecular Cl4Si
Peso molecular (g/mol) 169.89
Número MDL MFCD00011229
Clave InChI FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
Nombre IUPAC tetraclorosilano
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 57.6°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) chloride
Punto de fusión °C to 70°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9
Olor Acrid
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto Colourless liquid
Densidad 1.483
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silicon tetrachloride