Learn More
Yoduro de silicio (IV), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344969
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Sensible a la luz, el aire y la humedad
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-84-4
Fórmula molecular I4Si
Peso molecular (g/mol) 535.70
Número MDL MFCD00054041
Clave InChI CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
Nombre IUPAC tetrayodosilano
SMILES I[Si](I)(I)I
Especificaciones
Punto de ebullición 290°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) iodide
Punto de fusión 120°C
Color Blanco
Forma física Cristalino, envasado bajo argón
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.7
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Densidad 4.198