Learn More
Polvo de silicio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359678
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicon
Nombre de nota For analysis APS
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Olor Odorless
Aspecto Powder