Learn More
Polvo de silicio, cristalino, malla -100, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silicon |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 28.0855 |
Olor | Odorless |
Aspecto | Powder |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Silicon powder, crystalline
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: Silicon