Learn More
BINDER™ Junta de la puerta
Material: Fluorocarbono (FKM); para usar con: FED 115
Marca:  BINDER™ 8012-1651
Código de producto. 16434359
  • 750.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Descripción
  • Fabricado de fluorocarbono FKM
  • Resistentes a temperaturas de hasta 200 °C
Especificaciones
Especificaciones
Junta de la puerta: fabricada de FKM, sin silicona
Cámaras BINDER FED 115
Fluorocarbono (FKM)
Acesorio, Junta de la puerta