Learn More
Aceite de silicona, para aparatos de punto de fusión y punto de ebullición, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553141
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63148-62-9
Fórmula molecular (C2H6OSi)n
Peso molecular (g/mol) NaN
Número MDL MFCD00132673
Sinónimo Poly(dimethylsiloxane)
Nombre IUPAC Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silicone oil
Punto de fusión -50.0°C
Nombre de nota For melting point and boiling point apparatuses
Color Incolora
Forma física Líquido aceitoso
Cantidad 1 kg
Temperatura de inflamación 300°C
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4030 to 1.4060
Gravedad específica 0.96
Densidad 0.9600g/mL