Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Empalmes SilTite™
Son fáciles de instalar y proporcionan una conexión sin fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 073228
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15218923
  • 118.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Descripción
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Especificaciones
Empalmes SilTite para columnas de 0,32 mm de DI para sistemas Shimadzu
Para su uso con los detectores e inyectores Shimadzu, interfaz MS estándar de 0,32 mm de DI Columnas