Learn More
Silver Nitrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15660950 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Nitrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal AgNO3
Número UN 1493
Información de solubilidad Soluble in ethanol, 20.8g/L, Soluble in benzene, 2.2g/L, Soluble in methanol, 35g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87g/mol
Porcentaje de pureza 99.8 to 100.5%
Densidad Vapor Density: 5.8 (vs air)