Learn More
Estándares organometálicos de plata, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11470269 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Antígeno1000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-22-4, 64742-65-0
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Forma física Sólido
Fórmula molecular Ag
Número MDL MFCD00003397
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Ag]
Nombre IUPAC Plata
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Peso molecular (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:9141
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio