Learn More
Alambre de plata, 0,127 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051531
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver wire
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 m
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Characteristic
Peso ≈0.13g/m
Formulario Alambre, ≈0,13 g/m: Templado: como se muestra