Learn More
Vitlab™ Simplex II Fix Dispenser
Vitlab™ Simplex II Fix Dispenser is designed to be practically universally applicable and can be used with many organic and inorganic solutions.
Marca: Vitlab™ 1622504
234.77 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Dispensador de parte superior de frasco con volumen fijo
- El émbolo de desplazamiento directo con la ancha junta de PFA evita la acumulación de cristalización
- Tapón de ventilación atornillable para facilitar la conexión de un tubo de secado
- La válvula de descarga atornillable está equipada con una bombilla de seguridad adicional y cierra el canal de dosificación en caso de que el tubo de dispensación no esté instalado, de modo que no pueda escapar ningún medio
- Equipado con un pistón de desplazamiento positivo y un fluoroplástico (PFA) lengüeta de sellado en la pared del cilindro
- El volumen nominal de 1 a 10 ml incluye adaptadores GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 125 a 240 mm)
Especificaciones
5 mL |