Learn More
Simport™ Scientific Viales criogénicos de serie T310
T310 Series Cryovials are designed for storing biological material, human or animal cells, these cryovials are compatible with most storage systems.
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento de materiales biológicos, células humanas o de animales; los viales criogénicos son compatibles con la mayoría de los sistemas de almacenamiento |
Estilo de rosca | Externo |
Sin ARNasa | Sí |
Descripción
- Cap features a long skirt for easy one-hand aseptic methods and an exclusive silicone seal fitted inside the cap
- Super-fast thread design allows removal or sealing with a mere 1 1/4 turn
- Inside thread design that will not contribute to possible contamination
- Tubes are provided with a white marking area for sample identification
- Sterilized by gamma radiation
- Autoclavable
- Polypropylene construction
Especificaciones
Polipropileno | |
Para el almacenamiento de materiales biológicos, células humanas o de animales; los viales criogénicos son compatibles con la mayoría de los sistemas de almacenamiento | |
Sí | |
Sí | |
Sí |
Estéril | |
Externo | |
Sí | |
Vial criogénico |