Learn More
Socorex™ Módulo volumétrico de micropipeta monocanal Acura™
Aumente la versatilidad de su unidad de control electrónico de micropipeta Acura™ y ahorre costes al accesorializarla con uno de los 27 módulos volumétricos disponibles. El módulo volumétrico de la micropipeta monocanal Acura™ Socorex™ es una opción excelente y fácilmente conectable/desmontable para sus necesidades de micropipeteo monocanal.
Marca: Socorex™ 800.0010
Descripción
- Una de los 27 conjuntos volumétricos disponibles.
- Aumente la versatilidad y ahorre costes.
- Desensambla y reensambla sin herramientas.
- Las especificaciones de calibración de los módulos adicionales, tal y como las establece el control de calidad de fábrica o el propietario de la pipeta, se conservan en la memoria del instrumento.
Especificaciones
Micropipeta Acura™ Electro™ 926 | |
Acura™ | |
De 0,5 to 10 μl | |
1 Unidad |
1 | |
Módulo volumétrico de pipeta electrónica | |
Micropipeta Acura™ Electro 926 |