Learn More
Poulten Graf™ Jeringa de dos piezas con punta Luer de un solo uso
Utilice estas jeringas para aplicaciones de medicina veterinaria. Las jeringas de dos piezas con punta Luer-Tip de un solo uso Poulten Graf™ están libres de PVC, no son tóxicas, se han envasado estériles y se entregan en blísteres. Las jeringas de un solo uso son muy herméticas y tienen un cilindro de funcionamiento transparente y liso.
Marca: Poulten Graf™ 7 41008
Descripción
- Fabricadas de acuerdo con DIN 13098
- Disponibles en una variedad de tamaños, con y sin aguja
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polypropylene | |
Jeringa de 2 piezas con punta Luer-Tip | |
100/paq. | |
Punta Luer | |
Estéril |
CE | |
Graduación serigrafiada | |
Sí | |
De 20 a 24 ml | |
Sí |