Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de alto perfil de un pocillo
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Marca: Axygen™ RES-SW8-HP
255.61 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25054" para aplicar la oferta.
Descripción
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
- Duraderos y económicos
- Varios formatos para diferentes aplicaciones
Especificaciones
ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos | |
290 ml | |
No estéril | |
25/caja | |
25/caja | |
Sí |
Transparente | |
Polipropileno | |
Depósito de reactivos | |
25/Paq. | |
8 cubetas inferiores |