Learn More
Hettich Lab Technology™ Portaplatinas
Portaplatinas de Hettich Lab Technology™ disponible como un portafiltros/portaplatinas de una o dos cámaras para sistemas de citocentrífuga.
155.00€ - 226.00€
Especificaciones
Tipo | Portaobjetos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10352402
|
Hettich Lab Technology™
1662 |
1, 2, 4, 8 ml, 3 x 2 ml, 4 x 1 ml |
155.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12003894
|
Hettich Lab Technology™
1670 |
2 x 1, 2, 4, 8 ml, 3 x 2 ml, 4 x 1 ml |
226.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Para sistemas de citocentrífuga y evaluaciones celulares
- Acepta citocámaras de canalización 1663-1668
Especificaciones
Portaobjetos | |
Esterilizable en autoclave |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hettich Lab Technology™ Portaplatinas