Learn More
Micronova™ Bastidor de cabeza plana SlideMop™ y fundas de fregona
Un sistema de fregona sencillo y eficaz que cuenta con placas robustas y plegables que se deslizan fácilmente en la funda de poliéster acolchado de la fregona y se bloquean con un empuje descendente simple. Disponible con bastidor de acero inoxidable o polipropileno.
57.75€ - 416.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Desechables | Reutilizables |
Para utilizar con (equipo) | Cubos y escurridores |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias |
Código de producto | Marca | Material | Esterilizables en autoclave | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Esterilizables en autoclave | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16686172
|
Micronova™
QSM-16 |
Polipropileno | Esterilizables en autoclave |
57.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16676172
|
Micronova™
QPSM-16 |
Acero inoxidable | Esterilizable en autoclave |
416.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16656172
![]() ![]() |
Micronova™
MZCR63-16 |
Poliéster con relleno de poliéster | Esterilizable en autoclave |
208.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
The Micronova SlideMop™ Flat Head Mop Frame and Covers is designed for use in the traditional “dip and wring” method or as a “saturation” method where liquid disposal and/or space saving is a factor.
- Collapsible flat head mop frame and polyester covers
- Lightweight, economical design for use throughout the facility
- Quilted polyester mop covers with polyester pad interiors for disinfectant dispersal
- Choice of Stainless Steel or Plastic Frame
- Swivel joint ensures correct lift and pull or figure 8 cleaning techniques
- For use with standard plastic or aluminum threaded handles
- Can be used with SSU Series Stainless Steel Handle with an ACME adapter
- Use with W-94 or W-92 wringer
- Manufactured for use in Controlled Environments, ISO 5 thru 9
- Available gamma irradiated: 25 kGy minimum dose
- Good chemical resistance
- Autoclavable
Especificaciones
No estéril | |
Reutilizables | |
Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias |
Esterilizables en autoclave | |
Cubos y escurridores |