Learn More
Micronova™ SlideMop™ Mop Heads, Irradiated
Mop covers for use with the Micronova™ SlideMop™. The SlideMop is a simple, effective mop system featuring sturdy, collapsible plates that easily slide into the quilted polyester mop cover and lock into place with an effortless downward push.
243.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Longitud (imperial) | 16 in |
Esterilidad | Estéril |
Longitud (métrico) | 41 cm |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16666172
![]() ![]() |
Micronova™
MZCR63-16IR |
Para su uso con bastidor de acero inoxidable |
243.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fundas de fregona de poliéster para su uso con el recambio de fregona plano Micronova SlideMop™. (Para bastidor SlideMop, consulte QSM16.)
- Fundas de fregona de poliéster acolchado con interior de poliéster acolchado para dispersión del desinfectante Fabricadas para su uso en entornos controlados, ISO clase 5 a 9
- Buena resistencia química
Especificaciones
Blanco | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias |
16 in | |
41 cm | |
Reutilizables | |
Poliéster con relleno de poliéster |