Learn More
Micronova™ Fundas de cepillo
Estas suaves fundas de cepillos de poliéster 100 % se utilizan con los cepillos de cilindro y de hervidor para mejorar la limpieza y desinfección de depósitos pequeños, garrafas y otros equipos de proceso. Fabricado con material aprobado por la FDA para contacto indirecto con alimentos.
Marca: Micronova™ BRSC6-41
Requires : Mango roscado serie STA
Descripción
Las fundas de cepillos Micronova se ajustan perfectamente a los cepillos, conteniendo eficazmente las cerdas y mejorando la limpieza del interior de los tambores, cilindros, depósitos, superficies de los transportadores y otros equipos limpios. La funda de cepillo de cilindro (BRSC6-02) es ideal para limpiar el interior de los tambores, depósitos pequeños, garrafas, conductos y otros cilindros. La funda de cepillo de hervidor (BRSC6-41) también es apta para depósitos pequeños y garrafas, pero su forma y las cerdas más rígidas son ideales para la limpieza de transportadores y otros equipos de proceso.
- Fundas de cepillos para limpieza e higienización de precisión
- NovaPoly, 100 % poliéster de punto liso
- Ideal para depósitos pequeños, garrafas, conductos, cilindros, transportadores y equipos de proceso
- Funda BRSC6-02 para su uso con el cepillo de cilindro (BRWH-02)
- Funda BRSC6-41 para su uso con el cepillo de hervidor (BRWH-41)
- Aprobados por la FDA para el contacto indirecto con alimentos
Especificaciones
Funda de cepillo | |
Esterilizable en autoclave | |
Compatible con desinfectantes fuertes | |
NovaPoly, 100 % poliéster de punto liso |
No estéril | |
Blanco | |
22,9 cm | |
15,2 cm |