Learn More
SMC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | SMC3 |
---|---|
Concentración | 0.17 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16832714
|
Proteintech
14185-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16822714
|
Proteintech
14185-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes the cellular form of serine hydroxymethyltransferase, a pyridoxal phosphate-containing enzyme that catalyzes the reversible conversion of serine and tetrahydrofolate to glycine and 5,10-methylene tetrahydrofolate. This reaction provides one carbon units for synthesis of methionine, thymidylate, and purines in the cytoplasm. This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Alternative splicing of this gene results in 2 transcript variants encoding 2 different isoforms. Additional transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.Especificaciones
SMC3 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P97690, Q9CW03, Q9UQE7 | |
13006, 29486, 9126 | |
SMC3 Fusion Protein Ag5440 | |
Primary | |
-20°C | |
SMC3 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BAM, Bamacan, BMH, CDLS3, CSPG6, HCAP, SMC 3, SMC protein 3, SMC3, SMC3L1 | |
SMC3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |