Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agonista de la proteína Smoothened, dihidrato de dihidrocloruro
A highly potent activator of Smoothened
91.02€ - 334.67€
CAS | 364590-63-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C28H28ClN3OS.2HCl.2H2O |
Sinónimo | HCl SAG1.3 suavizado |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
364590-63-6 | |
C28H28ClN3OS.2HCl.2H2O | |
HCl SAG1.3 suavizado |
Especificaciones
Amarillo pálido | |
Un activador muy potente de | |
C28H28ClN3OS.2HCl.2H2O | |
HCl SAG1.3 suavizado | |
Diclorhidrato de dihidrato | |
IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-N-[4-(methylamino)cyclohexyl]-N-{[3-(pyridin-4-yl)phenyl]methyl}-1-benzothiophene-2-carboxamide hydrate dihydrochloride |
De 2 °C a 8 °C | |
364590-63-6 | |
599,00 | |
Higroscópico; sensible a la luz | |
Sólido | |
O.Cl.Cl.CNC1CCC(CC1)N(CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1 | |
580.99 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Keep cold