Learn More
3M™ SMS beschermende coverall
Gebruik voor niet-gevaarlijke toepassingen. De blauwe wegwerpcoveralls 4500-serie biedt Categorie I bescherming van polypropyleen weefsel.
53.30 - 70.45
Specificatie
Producttype | Beschermende coverall |
---|---|
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Polyethyleen |
Kleur | Blauw |
Voor eenmalig gebruik | Ja |
Productcode | Merk | Maat | Hoogte (Engels) | Hoogte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Maat | Hoogte (Engels) | Hoogte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
13493676
|
3M™
7000089601 |
2X-Large | 73 to 76 in. | 186 tot 194 cm | N/A | ||||
13403686
|
3M™
7000089599 |
Large | 69 tot 71 inch | 174 tot 181 cm | N/A | ||||
13483676
|
3M™
7000089598 |
Gemiddeld | 66 to 69 in. | 167 tot 176 cm | N/A | ||||
13413686
|
3M™
7000089600 |
X-Large | 70 to 74 in. | 179 to 187 cm |
67.50
20 stuks |
![]() |
|||
13473676
|
3M™
7000089597 |
Small | 64 to 67 in. | 164 to 170 cm | N/A | ||||
13423686
|
3M™
7000089602 |
3X-Large | 76 to 78 in. | 194 to 200 cm | N/A | ||||
13433686
|
3M™
7000089603 |
4X-Large | 78 to 81 in. | 200 to 206 cm | N/A | ||||
Beschrijving
CE simpel, categorie 1 coverall voor huishoudelijk gebruik, licht industrieel reinigingswerk en onderhoudstoepassingen of omgevingen waar hygiëne en zuiverheid belangrijk zijn.- Uitstekende economische oplossing om de drager schoon en droog te houden
- Geschikt voor niet-gevaarlijke toepassingen
- Ademend en lichte bescherming
- Sterk, duurzaam 45gsm polypropyleen stof
- Stormflap over rits
- Elastische capuchon, manchetten, enkelboorden en tailleband
Specificatie
Beschermende coverall | |
Polyethyleen | |
Ja | |
Elastisch | |
2 per paneel | |
Gestikt | |
Category I | |
Voor huishoudelijk gebruik, licht industrieel reinigingswerk en onderhoudstoepassingen of omgevingen waar hygiëne en zuiverheid belangrijk zijn |
Unisex | |
Blauw | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Front Zipper with Storm Flap | |
Non-sterile | |
4500B |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction