Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddell
Para informar de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua. Los hidrómetros Twaddell Brannan™ se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
Marca: Brannan™ 10/102/0
Descripción
Para la creación de informes de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua.Los hidrómetros Twaddell Brannan™ se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
- 160 mm de longitud
- Con divisiones de un solo grado
- Ajustado para su uso a 15,6 °C
- Para líquidos de tensión superficial media
- Disponible para numerosos intervalos de Twaddell
Especificaciones
Paquete de 1 | |
±1Tw | |
160 mm | |
De 24 a 48 TW |
Hidrómetro Twaddle | |
1Tw | |
Granalla de acero |