Learn More
Sodocálcico, extra puro, SLR, 2,5-5 mm, no higroscópico, gránulos, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
500 GR
Descripción
Sodocálcico, extra puro, SLR, 2,5–5 mm, no higroscópico, gránulos
Especificaciones
Especificaciones
Color | Blanco |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Soda lime
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.