Learn More
Sodocálcico, extra puro, SLR, 2,5-5 mm, no higroscópico, gránulos, Fisher Chemical™
Código de producto. 10470384
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Sodocálcico, extra puro, SLR, 2,5–5 mm, no higroscópico, gránulos
CAS 8006-28-8
Fórmula molecular CaHNaO2
Peso molecular (g/mol) 96.074
Número MDL 134094
Clave InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
Nombre IUPAC sodio;oxocálcico;hidróxido
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Especificaciones
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Envase Barril de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Soda lime
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.