Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde con pared fina de vidrio sódico-cálcico
Fabricados con vidrio sodocálcico y construidos con paredes ligeras. Los tubos de ensayo con reborde con pared ligera de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ son ideales para mezclas generales y trabajo de laboratorio.
14.90€ - 38.65€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Con reborde | Yes |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15892255
|
Fisherbrand™
90101003 |
10 mm | 75 mm | N/A | |||||
15832265
|
Fisherbrand™
90101010 |
12 mm | 100 mm |
18.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15852265
|
Fisherbrand™
90101015 |
16 mm | 125 mm | N/A | |||||
15872265
|
Fisherbrand™
90101019 |
16 mm | 150 mm | N/A | |||||
15812265
|
Fisherbrand™
90101006 |
12 mm | 75 mm | N/A | |||||
15842275
|
Fisherbrand™
90101195 |
24 mm | 150 mm |
38.65€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Resiste un calentamiento moderado
- Peso ligero
- Conforme a ISO 4142
Especificaciones
ISO 4142 | |
Vidrio sodocálcico | |
Yes |