Learn More
Acetato de sodio, anhidro, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15518134
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate
Nombre de nota Anhydrous
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sodio;acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.53kg