Learn More
Acetato de sodio hidrato, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Sodium acetate hydrate is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium acetate hydrate |
Punto de fusión | 58°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9985% |
Información de solubilidad | Soluble in water.(726g/L)at 0 C. |
Nombre IUPAC | acetato de sodio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.03 (Anhydrous) |
Olor | Odorless |