Learn More
Acetato de sodio, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. p-7072318 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
500 g
Grado de reactivo, anhidro, ≥99,0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Fórmula molecular C2H3NaO2
Peso molecular (g/mol) 82.03
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium acetate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CH3COONa
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595639
Temperatura de inflamación <250°C (>482°F)
Nombre IUPAC acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.03g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus™
Punto de ignición 1112°F