Learn More
Sodium Acetate, Trihydrate, Crystal, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. p-5390870 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate
Nombre de nota Trihydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Grado Multicomponente/USP
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.45kg