Learn More
Trihidrato de acetato de sodio, extra puro, SLR, cristal, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10704771 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
C2H9NaO5, CAS Number-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusin, sodium acetate tn, sodium acetate usan:jan, tutofusin, sodium acetate usp:jan, natrium acetate-3-wasser, acetic acid, sodium salt, trihydrate, sodium acetate trihydrate, 5kg, CHEBI:32138, White, 136.08g/mol
C2H9NaO5, CAS Number-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusin, sodium acetate tn, sodium acetate usan:jan, tutofusin, sodium acetate usp:jan, natrium acetate-3-wasser, acetic acid, sodium salt, trihydrate, sodium acetate trihydrate, 5kg, CHEBI:32138, White, 136.08g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Número MDL 71557
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 58°C
Color Blanco
pH 8 to 9.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo